Fer (III) chlorure hexahydraté 97% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
FeCl₃·6H₂O Point d'ébullition: 280…285 °C Point de fusion: 37 °C Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149712 Numéro CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 13,04048 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 97.0 - 102.0 % |
Insoluble in acid | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Copper (Cu) | Max. 0.003 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.05 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.003 % |
Iron (Fe 2⁺) | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.01 % |
Total phosphorus (as PO₄) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |