Imprimer
Fer (III) chlorure hexahydraté 97+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
423700050 423705000 423700025 423700100
ACRO423700050EA 31.7 EUR
ACRO423700050 ACRO423705000 ACRO423700025 ACRO423700100
Fer (III) chlorure hexahydraté 97+% ACS
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule: FeCl₃·6H₂O
Point d'ébullition: 280…285 °C
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149712
Numéro CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to light brown Adhering powder and/or lumps
Titration Iodometric 97.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %