Imprimer
Fer (II) chlorure tétrahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
24127.237EA 108 EUR
24127.237 24127.460
Fer (II) chlorure tétrahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
Point de fusion: 677 °C
Densité: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Non précipité par NH₄OH (en SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulfate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Plomb) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 100 ppm