Imprimer
Fer (II) chlorure tétrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
1.03861.0250EA 116 EUR
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
Fer (II) chlorure tétrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
Point d'ébullition: 1,023 °C
Point de fusion: 105…110 °C (–H₂O de crystall.)
Densité: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) ≤ 0.05 %