Imprimer
Fer (II) chlorure tétrahydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
205080010 205080050 205082500 205080051
ACRO205080010EA 222 EUR
ACRO205080010 ACRO205080050 ACRO205082500 ACRO205080051
Fer (II) chlorure tétrahydraté 99+%
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
Point de fusion: 105…110 °C
Densité: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Crystalline powder, crystals and/or chunks
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm