Cobalt (II) chlorure hexahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
CoCl₂·6H₂O Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: 56 °C Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149652 Numéro CAS: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02462 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 191 g/l (100 °C) |
Melting Point | 56 °C |
Molar Mass | 237.90 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Density | 1.92 g/cm3 (25 °C) |
pH | 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |