Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CoCl₂·6H₂O Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: 56 °C Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149652 Numéro CAS: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02462 |