Imprimer
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16346.0B A16346.18 A16346.30
A16346.0BEA 378 EUR
A16346.0B A16346.18 A16346.30
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥98%
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Purity: 98% CAS No.: 7791-13-1 Molecular Formula: Cl2Co.6H2O Formula Weight: 237.93 (129.84anhy) Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 87° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149652
Formule: CoCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1,924
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2437