Imprimer
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98-102% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
423570050 423571000 423575000
ACRO423570050EA 74.9 EUR
ACRO423570050 ACRO423571000 ACRO423575000
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98-102% ACS
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %