Imprimer
Cobalt (II) chlorure hexahydraté, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (II) chlorure à 6 molécules d'eau
192860010 192862500
ACRO192860010EA 377 EUR
ACRO192860010 ACRO192862500
Cobalt (II) chlorure hexahydraté, pur
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 237.93 g/mol
Point d'ébullition: 110
Point de fusion: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %