Imprimer
Cobalt (II) chlorure hexahydraté pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (II) chlorure à 6 molécules d'eau
192090010 192091000 192092500
ACRO192090010EA 882 EUR
ACRO192090010 ACRO192091000 ACRO192092500
Cobalt (II) chlorure hexahydraté pour analyses
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 237.93 g/mol
Point d'ébullition: 110
Point de fusion: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to purple Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)