Nickel (II) bromure trihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7789-49-3
Molecular Formula: NiBr2.3H2O
Formula Weight: 272.58 (218.53anhy)
Physical Form: Crystalline Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formule:
Br₂Ni·3H₂O Poids moléculaire: 272.54 g/mol Point de fusion: 300 °C (-3H₂O) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011141 Numéro CAS: 7789-49-3 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9 III |