Imprimer
Nickel(II) bromide hydrate 98% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
214871000 214875000
ACRO214871000EA 142 EUR
ACRO214871000 ACRO214875000
Nickel(II) bromide hydrate 98% pour analyses
Nickel(II) bromide hydrate
Formule: Br₂Ni.xH₂O
Point de fusion: 963 °C
Numéro MDL: MFCD00149806
Numéro CAS: 207569-11-7
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder or needles
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤21 % (K.F.)
pH 5 to 7 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm