Imprimer
Fer (II) bromure hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iron dibromide hydrate
31133.14 31133.22
31133.14EA 112 EUR
31133.14 31133.22
Fer (II) bromure hydraté
Fer (II) bromure hydraté
CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: Br2Fe.xH2O (x≈5-6) Formula Weight: 215.67(anhy) Physical Form: Lump Density: 3.9 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 27° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formule: Br₂Fe·H₂O
Poids moléculaire: 233.67 g/mol
Point de fusion: 27 °C
Densité: 3.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016081
Numéro CAS: 13463-12-2
EINECS: 232-168-8
UN: 3260
ADR: 8 III