Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
205900010 205905000 205900050
ACRO205900010EA 117 EUR
ACRO205900010 ACRO205905000 ACRO205900050
Manganèse (II) sulfate monohydraté 99+%, très pur
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
Poids moléculaire: 169.02 g/mol
Point de fusion: 700
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 % (500°C)
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test