Imprimer
Manganèse (II) nitrate hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 31.8 EUR
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Manganèse (II) nitrate hexahydraté ≥98%
Manganèse (II) nitrate hexahydraté
Formule: Mn(NO₃)₂·6H₂O
Point de fusion: 24,9 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17141-63-8
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,05756