Imprimer
Manganèse (II) nitrate tetrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dinitrate de manganèse tétrahydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
1.05940.0500EA 197 EUR
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
Manganèse (II) nitrate tetrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Manganèse (II) nitrate tetrahydraté
Formule: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Poids moléculaire: 251.01 g/mol
Point de fusion: 37
Densité: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149789
Numéro CAS: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer