Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 99,0-101,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dichlorure de manganèse tétrahydraté
25222.233EA 112 EUR
25222.233 25222.290
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 99,0-101,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.4 %
Reducing substances (as O) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test