Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11563.22 11563.36
11563.22EA 41.9 EUR
11563.22 11563.36
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99% (base métaux)
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Purity: 99% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formule: MnCl₂·4H₂O
Point d'ébullition: 1190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 2,010
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,5728