Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de manganèse tétrahydraté
10804.09 10804.18
10804.09EA 131 EUR
10804.09 10804.18
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Powder Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formule: MnCl₂·4H₂O
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Point de fusion: 58 °C
Densité: 2.010
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,5728