Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 99+% analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de manganèse tétrahydraté
205895000 205890025 205891000
ACRO205895000EA 121 EUR
ACRO205895000 ACRO205890025 ACRO205891000
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 99+% analysis_for
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0005 % (as O)