Imprimer
Manganèse (II) bromure tetrahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40245.14 40245.22 40245.36
40245.14EA 47.1 EUR
40245.14 40245.22 40245.36
Manganèse (II) bromure tetrahydraté ≥98%
Manganèse (II) bromure tetrahydraté
Purity: 98% CAS No.: 10031-20-6 Molecular Formula: MnBr2.xH2O Formula Weight: 214.76(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 64.3° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,5725 MDL No.: MFCD00149791
Formule: Br₂Mn·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149791
Numéro CAS: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9
Indice Merck: 14,5725