Imprimer
Chrome (III) nitrate nonahydraté ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trinitrate de chrome nonahydraté
43182.22 43182.14 43182.06
43182.22EA 860 EUR
43182.22 43182.14 43182.06
Chrome (III) nitrate nonahydraté ≥99.99% (base métaux)
Chrome (III) nitrate nonahydraté
Purity: 99.99% min CAS No.: 7789-02-8 Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O Formula Weight: 400.14 (238.01anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Purple Odour: Odourless Melting Point: 60° Merck Reference: 14,2226 UN No.: 2720 MDL No.: MFCD00149659
Formule: CrN₃O₉·9H₂O
Poids moléculaire: 400.15 g/mol
Point de fusion: 60
Densité: 1.807 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149659
Numéro CAS: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN: 2720
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,2226