Chrome (III) nitrate nonahydraté 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
CrN₃O₉·9H₂O Point de fusion: 60 °C Densité: 1,807 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149659 Numéro CAS: 7789-02-8 EINECS: 236-921-1 UN: 2720 ADR: 5.1,III Indice Merck: 13,02246 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark purple to black Crystalline chunks |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
pH | 2 to 3 (5 % in water) |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤10 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Cobalt (Co) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Manganese (Mn) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Subst not pptd by NH4OH | ≤0.2 % (as SO4) |