Imprimer
Chrome (III) chlorure hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
42113.30 42113.A1
42113.30EA 61.1 EUR
42113.30 42113.A1
Chrome (III) chlorure hexahydraté ≥98%
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Purity: 98% CAS No.: 10060-12-5 Molecular Formula: CrCl3.6H2O Formula Weight: 266.45 (158.35anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.835 Appearance: Dark Green Odour: Odourless Melting Point: 83° Solubility: Slightly soluble in acetone. Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149660
Formule: CrCl₃·6H₂O
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1,835
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149660
Numéro CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,2222