Imprimer
Chrome (III) chlorure hexahydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure de chrome hexahydraté
10686.06 10686.14 10686.22
10686.06EA 79.9 EUR
10686.06 10686.14 10686.22
Chrome (III) chlorure hexahydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Purity: 99.998% CAS No.: 10060-12-5 Molecular Formula: Cl3Cr.6H2O Formula Weight: 266.45 (158.35anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.835 Appearance: Dark green Odour: Odourless Melting Point: 83° Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149660
Formule: CrCl₃·6H₂O
Poids moléculaire: 266.45 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1.835
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149660
Numéro CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,2222