Imprimer
Nitrate d'yttrium (III) hydraté ≥99.99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Yttrium (III) nitrate hydraté
11187.06 11187.14 11187.22 11187.59
11187.06EA 53.2 EUR
11187.06 11187.14 11187.22 11187.59
Nitrate d'yttrium (III) hydraté ≥99.99%
Nitrate d'yttrium (III) hydraté
Purity: 99.99% Molecular Formula: Y(NO3)3.xH2O Formula Weight: 274.92(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011469
Formule: N₃O₉Y·H₂O
Poids moléculaire: 274.92 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011469
Numéro CAS: 140191-40-8
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III