Imprimer
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trinitrate d'yttrium hexahydraté, Yttrium (III) nitrate hexahydraté
12898.06 12898.14 12898.22 12898.59
12898.06EA 46.8 EUR
12898.06 12898.14 12898.22 12898.59
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté ≥99.9%
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 13494-98-9 Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O Formula Weight: 383.01 (274.92anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10107 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149940
Formule: N₃O₉Y·6H₂O
Poids moléculaire: 383.01 g/mol
Point de fusion: 51.8
Densité: 2.682 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149940
Numéro CAS: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III