Imprimer
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trinitrate d'yttrium hexahydraté, Yttrium (III) nitrate hexahydraté
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 82.5 EUR
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté
Formule: N₃O₉Y·6H₂O
Poids moléculaire: 383.01 g/mol
Point de fusion: 51.8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149940
Numéro CAS: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %