Imprimer
Scandium (III) nitrate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trinitrate de scandium hydraté
67104.03 67104.06
67104.03EA 161 EUR
67104.03 67104.06
Scandium (III) nitrate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Scandium (III) nitrate hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 13465-60-6 Molecular Formula: Sc(NO3)3.xH2O Formula Weight: 230.97(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Freely soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,8392 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011220
Formule: Sc(NO₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 230.97 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011220
Numéro CAS: 107552-14-7
EINECS: 236-701-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,8392