Chlorure de scandium (III) hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Scandium (III) chlorure hexahydraté
Purity: 99.99%
CAS No.: 20662-14-0
Molecular Formula: ScCl3.6H2O
Formula Weight: 259.41 (151.32anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00149852
Formule:
Cl₃Sc·6H₂O Poids moléculaire: 259.41 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149852 Numéro CAS: 20662-14-0 EINECS: 233-799-1 Indice Merck: 14,8392 |