Imprimer
Zinc sulfate heptahydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ300
1.08883.0500 1.08883.1000 1.08883.5000 1.08883.9050
1.08883.0500EA 99.9 EUR
1.08883.0500 1.08883.1000 1.08883.5000 1.08883.9050
Zinc sulfate heptahydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 287.54 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 965 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 287.54 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Insoluble matter 0.01% max
Iron (Fe) 0.0005% max
Lead (Pb) 0.001 max
Magnesium (Mg) 0.001% max
Manganese (Mn) 0.0003% max
Minimum shelf life passes test
Nitrate (NO3) 0.002% max
Original Examination Date passes
pH (5%, water, 25°C) 4.4-5.6
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.001% max
Total nitrogen (N) 0.0005% max