Zinc sulfate heptahydraté 99.0-103.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.97
Appearance: Colourless to white
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
Solubility: Soluble in water, glycerol
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formule:
ZnSO₄·7H₂O Point de fusion: 100 °C Densité: 1,97 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149894 Numéro CAS: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,10159 |