Imprimer
Zinc sulfate heptahydraté 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
205980010 205982500 205980050
ACRO205980010EA 150 EUR
ACRO205980010 ACRO205982500 ACRO205980050
Zinc sulfate heptahydraté 99.5% pour analyses
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 4.4 to 6.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %