Imprimer
Cadmium (II) sulfate hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10675.09 10675.18
10675.09EA 91.6 EUR
10675.09 10675.18
Cadmium (II) sulfate hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Cadmium (II) sulfate hydraté
Purity: 99.996% CAS No.: 15244-35-6 Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x~8) Formula Weight: 208.46(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.08 Refractive Index: 1.565 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 40° -H2O Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00151655
Formule: CdO₄S·H₂O
Point de fusion: >40 °C (-H₂O)
Densité: 3,08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151655
Numéro CAS: 15244-35-6
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,1627