Imprimer
Cadmium (II) sulfate 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
270565000 270560025
ACRO270565000EA 222 EUR
ACRO270565000 ACRO270560025
Cadmium (II) sulfate 99+% pour analyses
Cadmium (II) sulfate
Formule: CdO₄S
Poids moléculaire: 208.47 g/mol
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 4.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010923
Numéro CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,01665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Alkalies+earths (Na,K,Ca) ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %