Imprimer
Mercure (II) nitrate monohydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dinitrate de mercure monohydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.04439.0050 1.04439.0250
1.04439.0050EA 130 EUR
1.04439.0050 1.04439.0250
Mercure (II) nitrate monohydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Mercure (II) nitrate monohydraté
Formule: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Poids moléculaire: 342.62 g/mol
Point de fusion: 79
Densité: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149736
Numéro CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Residue after reduction ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur