Imprimer
Mercure (II) nitrate monohydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dinitrate de mercure monohydraté
423941000 423945000
ACRO423941000EA 139 EUR
ACRO423941000 ACRO423945000
Mercure (II) nitrate monohydraté ACS
Mercure (II) nitrate monohydraté
Formule: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Poids moléculaire: 342.62 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Densité: 4.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149736
Numéro CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %