Imprimer
Mercure (II) nitrate monohydraté 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dinitrate de mercure monohydraté
213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 76.7 EUR
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Mercure (II) nitrate monohydraté 98+%
Mercure (II) nitrate monohydraté
Formule: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Poids moléculaire: 342.62 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Densité: 4.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149736
Numéro CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder
Titration Complexometric ≥98 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.2 %