Imprimer
Mercure (I) nitrate dihydraté 98% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dinitrate de dimercure dihydraté
213130500 213132500 213130010
ACRO213130500EA 156 EUR
ACRO213130500 ACRO213132500 ACRO213130010
Mercure (I) nitrate dihydraté 98% pour analyses
Mercure (I) nitrate dihydraté
Formule: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Poids moléculaire: 561.22 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150812
Numéro CAS: 7782-86-7
EINECS: 233-886-4
UN: 1627
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05923
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %