Cadmium (II) nitrate tetrahydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitrate de cadmium (II) tétrahydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 10022-68-1
Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 308.47 (236.41anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.45
Melting Point: 59°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,1622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149626
Formule:
CdN₂O₆·4H₂O Poids moléculaire: 308.48 g/mol Point d'ébullition: 132 °C Point de fusion: 59 °C Densité: 2.45 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149626 Numéro CAS: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,1622 |