Imprimer
Cadmium (II) nitrate tetrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de cadmium (II) tétrahydraté
10663.06 10663.14 10663.22
10663.06EA 57 EUR
10663.06 10663.14 10663.22
Cadmium (II) nitrate tetrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Cadmium (II) nitrate tetrahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626
Formule: CdN₂O₆·4H₂O
Poids moléculaire: 308.48 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: 59 °C
Densité: 2.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149626
Numéro CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,1622