Imprimer
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté 79.5-81.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium chlorure hemipentahydraté
12373.18 12373.30
12373.18EA 69 EUR
12373.18 12373.30
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté 79.5-81.0% ACS
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté
CAS No.: 7790-78-5 Molecular Formula: CdCl2.2.5H2O Formula Weight: 228.36 (183.32anhy) Physical Form: Crystalline Refractive Index: 1.6513 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00799071
Formule: CdCl₂·2.5H₂O
Poids moléculaire: 228.35 g/mol
Point de fusion: 568
Densité: 2.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799071
Numéro CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,1617