Imprimer
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium chlorure hemipentahydraté
423505000 423500025 423501000
ACRO423505000EA 363 EUR
ACRO423505000 ACRO423500025 ACRO423501000
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté ACS
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté
Formule: CdCl₂·2.5H₂O
Poids moléculaire: 228.35 g/mol
Point de fusion: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799071
Numéro CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,01617
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %