Imprimer
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cadmium chlorure hemipentahydraté
197020250 197022500
ACRO197020250EA 38.7 EUR
ACRO197020250 ACRO197022500
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté 99+%
Chlorure de cadmium (II) hemipentahydraté
Formule: CdCl₂·2.5H₂O
Poids moléculaire: 228.35 g/mol
Point de fusion: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00799071
Numéro CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
Indice Merck: 13,01617
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)