Imprimer
Cadmium (II) bromure tétrahydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromure de cadmium (II) tétrahydraté
32958.14 32958.22
32958.14EA 61 EUR
32958.14 32958.22
Cadmium (II) bromure tétrahydraté, qualité Réactif
Cadmium (II) bromure tétrahydraté
CAS No.: 13464-92-1 Molecular Formula: CdBr2.4H2O Formula Weight: 344.28 (272.22anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150204
Formule: Br₂Cd·4H₂O
Poids moléculaire: 344.28 g/mol
Point de fusion: 575
Densité: 5.214 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150204
Numéro CAS: 13464-92-1
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1 III