Cuivre (II) sulfate pentahydraté ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
Formule:
CuSO₄·5H₂O Poids moléculaire: 249.69 g/mol Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149681 Numéro CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119520566-40 Indice Merck: 13,02682 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |