Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.270
Appearance: Blue
Odour: Odourless
pH: 4
Solubility: Soluble in water, methanol, glycerol.
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Formule:
CuSO₄·5H₂O Poids moléculaire: 249.69 g/mol Densité: 2.270 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149681 Numéro CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III REACH: 01-2119520566-40 Indice Merck: 14,2653 |