Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 68.1 EUR
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98%, très pur
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Poids moléculaire: 249.69 g/mol
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Indice Merck: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm