Imprimer
Cuivre (II) nitrate trihydraté 99-104%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) nitrate à 3 molécules d'eau, Dinitrate de cuivre trihydraté
61194-100G 61194-500G
61194-100GEA 68.7 EUR
61194-100G 61194-500G
Cuivre (II) nitrate trihydraté 99-104%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Poids moléculaire: 241.6 g/mol
Point de fusion: >114 °C (déc.)
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Indice Merck: 13,02671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 104.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm